Merck
675881
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-nitroaniline
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5FN2O2
CAS番号:
分子量:
156.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
122-130 °C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
InChI Key
LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
675881-VAR:
675881-5G:
675881-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hong-Bin Luo et al.
ACS nano, 13(7), 8417-8424 (2019-07-04)
Organic color center-tailored semiconducting single-walled carbon nanotubes are a rising family of synthetic quantum emitters that display bright defect photoluminescence molecularly tunable for imaging, sensing, and quantum information processing. A major advance in this area would be the development of