Merck
675121
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trichloropropyl-1-triphenylphosphonium chloride
95%
別名:
3,3,3-Trichloropropyltriphenylphosphonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCH2CH2P(C6H5)3Cl
CAS番号:
分子量:
444.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
138-145 °C
SMILES記法
[Cl-].ClC(Cl)(Cl)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19Cl3P.ClH/c22-21(23,24)16-17-25(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CVLBDGPLEYFDOR-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • クロスメタセシス、オキシム形成、およびマイケル付加反応を主要ステップとした9ステップの合成を介する、DL-ヒストリオニコトキシンの合成
  • ウィティッヒ反応
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
675121-BULK:
675121-1G:
675121-5G:
675121-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)