蒸気密度
3.79 (vs air)
蒸気圧
760 mmHg ( 160 °C)
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
密度
0.6912 g/mL at 25 °C
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
SMILES記法
Pc1ccccc1
InChI
1S/C6H7P/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI Key
RPGWZZNNEUHDAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
674389-50ML:4548173242132
674389-BULK:
674389-VAR:
試験成績書(COA)