Merck
674230
Sigma-Aldrich
11-Mercaptoundecyl trifluoroacetate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23F3O2S
CAS番号:
分子量:
300.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4294
mp
50-51 °C
密度
1.059 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C13H23F3O2S/c14-13(15,16)12(17)18-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19/h19H,1-11H2
InChI Key
YOZNBMSWVPXLKM-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
674230-BULK:
674230-VAR:
674230-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)