Merck
673064
Sigma-Aldrich
(2-Methylallyl)palladium(II) chloride dimer
別名:
NSC 270885
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2=C(CH3)CH2PdCl]2
CAS番号:
分子量:
393.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
168.2-174.0 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Pd].Cl[Pd].[CH2][C]([CH2])C.[CH2][C]([CH2])C
InChI
1S/2C4H7.2ClH.2Pd/c2*1-4(2)3;;;;/h2*1-2H2,3H3;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI Key
XVIHZVZZPKOMRE-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 不斉アリルアルキル化反応
  • 鈴木宮浦反応
  • 還元的切断反応
  • 一酸化炭素によるアルケニルオキシランの反応
アナリシスノート
Precursor to a Pd(I) catalyst used in cross-coupling of organosilanols.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673064-VAR:
673064-1G:
673064-250MG:
673064-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scott E Denmark et al.
Organic letters, 8(4), 793-795 (2006-02-14)
[reaction: see text] Sodium silanolates derived from a number of heterocyclic silanols undergo cross-coupling with a variety of aromatic iodides and bromides under mild conditions. In situ deprotonation of the silanols with an equivalent amount of sodium hydride in toluene
資料
近年、これまでより一般的に利用されてきたStillカップリング(Sn)、熊田カップリング(Mg)、鈴木カップリング(B)、根岸カップリング(Zn)に代わって、Pd触媒を用いたケイ素化合物のクロスカップリング(檜山カップリング)が急速に注目を集めています。
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.