Merck
672548
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-methoxy-9-phenoxyacridine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H14ClNO2
CAS番号:
分子量:
335.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97.5-102.5% (T)
98%
mp
153-156 °C
SMILES記法
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(Oc4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C20H14ClNO2/c1-23-15-8-10-18-17(12-15)20(24-14-5-3-2-4-6-14)16-9-7-13(21)11-19(16)22-18/h2-12H,1H3
InChI Key
CKWITQOQGJPKOE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
672548-BULK:
672548-5G:
672548-1G:
672548-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)