Merck
671762
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-アミノシクロヘキサノール 塩酸塩
95.0-105.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO · HCl
CAS番号:
分子量:
151.63
Beilstein:
6116814
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95.0-105.0% (AT)
形状
solid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI Key
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671762-BULK:
671762-VAR:
671762-250MG:
671762-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)