Merck
671606
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥99.0% (GC)
別名:
(S)-N-Glycidylphthalimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO3
CAS番号:
分子量:
203.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (GC)
光学純度
ee: 99% (HPLC)
SMILES記法
O=C1N(C[C@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m0/s1
InChI Key
DUILGEYLVHGSEE-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
671606-1G:
671606-BULK:
671606-VAR:
671606-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)