Merck
670790
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide
≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15N3O7
CAS番号:
分子量:
301.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15N3O7/c1-5(15)19-8-4-18-11(13-14-12)10(21-7(3)17)9(8)20-6(2)16/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10-,11-/m1/s1
InChI Key
LMAJKBXVWKPVDF-LMLFDSFASA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
670790-1G:
670790-BULK:
670790-5G:
670790-VAR:
試験成績書(COA)