Merck
670537
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-1,2-シクロペンタンジアミン
97%
別名:
(1S)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclopentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2O2
CAS番号:
分子量:
200.28
Beilstein:
9484552
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.5% (GC)
97%
形状
solid
光学活性
[α]/D +14±4°, c = 1 in 1 M HCl
光学純度
enantiomeric ratio: ≥95:5%
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1N
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7(8)11/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
PAXDIBGWURAVIH-YUMQZZPRSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
670537-250MG:
670537-BULK:
670537-1G:
670537-VAR:
試験成績書(COA)