Merck
670111
Sigma-Aldrich
D-Prolinamide
≥99.0% (NT)
別名:
(R)-Pyrrolidine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O
CAS番号:
分子量:
114.15
Beilstein:
471499
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (NT)
光学活性
[α]/D +110±3°, c = 2 in ethanol
mp
101-103 °C
SMILES記法
NC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m1/s1
InChI Key
VLJNHYLEOZPXFW-SCSAIBSYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
670111-BULK:
670111-500MG:
670111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anaëlle Tilborg et al.
ChemistryOpen, 2(5-6), 194-199 (2014-02-20)
Single crystals for two polymorphs of the ammonium carbamate self-derivative salt of prolinamide have been successfully obtained and characterized. Decarbonation of the carbamate salts was monitored by calorimetry, confirming stabilization of the reactive carbonated adducts in the solid state. Sublimation