Merck
669849
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
別名:
Methyltriethylammonium dibutyl phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H36NO4P
CAS番号:
分子量:
325.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
solid
不純物
≤1.0% water
SMILES記法
CC[N+](C)(CC)CC.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C7H18N/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-5-8(4,6-2)7-3/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);5-7H2,1-4H3/q;+1/p-1
InChI Key
YWBVQHTUSHVKOT-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
669849-BULK:
669849-VAR:
669849-50G:
669849-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)