Merck
669636
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate
≥97.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H29N2O4P
CAS番号:
分子量:
320.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
不純物
≤1.0% water
SMILES記法
CCn1cc[n+](C)c1.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C6H11N2/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-3-8-5-4-7(2)6-8/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);4-6H,3H2,1-2H3/q;+1/p-1
InChI Key
IDXRTKFKTIRDST-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
669636-BULK:
669636-50G:
669636-5G:
669636-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)