Merck
669415
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,6′-dichloro-3′-fluoroacetophenone
95%
別名:
2′,6′-Dichloro-3′-fluorophenacyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4BrCl2FO
分子量:
285.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
38-44 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(Cl)c(c1Cl)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H4BrCl2FO/c9-3-6(13)7-4(10)1-2-5(12)8(7)11/h1-2H,3H2
InChI Key
QFVUFUXFUVITSO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
669415-1G:
669415-VAR:
669415-BULK:
試験成績書(COA)