Merck
668125
Sigma-Aldrich
Ethylsulfonate, polymer-bound
30-70 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g S loading
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
標識化の程度
2.0-2.5 mmol/g S loading
粒径
30-70 mesh
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
668125-5G:
668125-25G:
668125-BULK:
668125-1G:
668125-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)