Merck
668087
Sigma-Aldrich
4-(6-Bromopyridin-3-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
98%
別名:
Ethyl 4-(6-Bromopyridin-3-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14BrN3O3
分子量:
340.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
235-239 °C
SMILES記法
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=O)NC1c2ccc(Br)nc2
InChI
1S/C13H14BrN3O3/c1-3-20-12(18)10-7(2)16-13(19)17-11(10)8-4-5-9(14)15-6-8/h4-6,11H,3H2,1-2H3,(H2,16,17,19)
InChI Key
ZZYCUXWANLPLHH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)