Merck
667986
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methyl-2-furoate
96%
別名:
3-Methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3
CAS番号:
分子量:
140.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
34-38 °C
SMILES記法
COC(=O)c1occc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-4-10-6(5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F
引火点(℃)
82.22 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
667986-5G:
667986-VAR:
667986-1G:
667986-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)