Merck
667536
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-benzotriazole-1-carboxylate
97%
別名:
Methyl ester 1H-benzotriazole-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N3O2
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
81-84 °C
SMILES記法
COC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)11-7-5-3-2-4-6(7)9-10-11/h2-5H,1H3
InChI Key
DLEZVOPJBSAAGW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • アゾールカルボン酸誘導体合成の反応物質
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
667536-VAR:
667536-BULK:
667536-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)