Merck
66733
Sigma-Aldrich
4,6-ジ-tert-ブチルレソルシノール
≥99.0% (GC)
別名:
1,3-ジ-tert-ブチル-4,6-ジヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22O2
CAS番号:
分子量:
222.32
Beilstein:
2049541
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
solid
mp
120-125 °C
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)8-11(9)15/h7-8,15-16H,1-6H3
InChI Key
KJFMXIXXYWHFAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
66733-250G-F:
66733-50G-F:
66733-BULK-F:
66733-VAR-F:
試験成績書(COA)