Merck
667110
Sigma-Aldrich
ジメチルフェニルシラノール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)Si(OH)(CH3)2
CAS番号:
分子量:
152.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.514
密度
0.975 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H12OSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
InChI Key
FDTBETCIPGWBHK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Dimethylphenylsilanol is an organosilanol that can be used:
  • As a coupling partner in the Pd(II) catalyzed Hiyama reaction for C5 C-H bond functionalization of 2,3-dihydropyridin-4(1H)-ones.
  • To introduce dimethylphenylsilyl end group on highly branched poly(dimethylsiloxane) polymers.
  • As a substrate in the Ru(0) catalyzed germasiloxanes synthesis by reacting with vinylgermanes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.1 °F
引火点(℃)
91.7 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
667110-BULK:
667110-5G:
667110-1G:
667110-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Direct Hiyama cross-coupling of enaminones with triethoxy (aryl) silanes and dimethylphenylsilanol
Bi L and Georg GI
Organic Letters, 13(20), 5413-5415 (2011)
A new catalytic approach to germasiloxanes
Hreczycho G, et al.
Tetrahedron Letters, 52(1), 74-76 (2011)
Preparation and properties of novel hyperbranched poly(dimethylsiloxane)s
Kim K-M, et al.
Polymer Journal, 34(4), 275-279 (2002)
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
資料
近年、これまでより一般的に利用されてきたStillカップリング(Sn)、熊田カップリング(Mg)、鈴木カップリング(B)、根岸カップリング(Zn)に代わって、Pd触媒を用いたケイ素化合物のクロスカップリング(檜山カップリング)が急速に注目を集めています。
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.