Merck
666580
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12N2O
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
110-114 °C
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(N)no1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
InChI Key
GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Pd(dba)3(Aldrich製品番号328774)およびXantphos(Aldrich製品番号526460)により触媒される臭化アリールのアミノ化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666580-5G:
666580-25G:
666580-BULK:
666580-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synlett, 2331-2331 (2007)