安全性情報
666335
Sigma-Aldrich
Pd EnCat® Kit I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
アプリケーション
Catalysis Screening Kits
A kit of 5 Pd EnCat® catalysts which are micro-encapsulated palladium acetate catalysts with or without phosphine ligands which facilitate carbon-carbon bond forming processes as well as the removal of palladium metal contamination.
法的情報
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 644692Pd EnCat® TOTP30, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading, TOTP 0.5, Pd 1.0 1 gSDS
  • 644706Pd EnCat® TPP30, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading, TPP 0.8, Pd 1.0 1 gSDS
  • 644714Pd EnCat® 30, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading 1 gSDS
  • 644722Pd EnCat® 40, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading 1 gSDS
  • 658693Pd(II) EnCat® BINAP30, extent of labeling: 0.39 mmol/g Pd loading, BINAP 0.25, Pd 1.0 1 gSDS
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Nervous system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
引火点(°F)
-9.4 - -7.6 °F
引火点(℃)
-23 - -22 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jin-Quan Yu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (6), 678-679 (2003-04-22)
A robust and recyclable palladium catalyst [Pd0EnCat] has been prepared by ligand exchange of polyurea-encapsulated palladium(II) acetate with formic acid, resulting in deposition of Pd(0) in the support material; Pd0EnCat is shown to be a highly efficient transfer hydrogenation catalyst
Steven V Ley et al.
Organic letters, 5(24), 4665-4668 (2003-11-25)
[reaction: see text] Pd nanoparticles (approximately 2 nm in size) microencapsulated in polyurea is an efficient and recyclable catalyst for reductive ring-opening hydrogenolysis of epoxides, using either HCOOH/Et(3)N or H(2) as a hydrogen donor.