Merck
665649
Sigma-Aldrich
2,6-ビス(トリフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3F6N
CAS番号:
分子量:
215.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
82 °C/18 mmHg
mp
55-59 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-5(14-4)7(11,12)13/h1-3H
InChI Key
YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
153.0 °F
引火点(℃)
67.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
665649-1G:
665649-250MG:
665649-BULK:
665649-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)