Merck
665517
Sigma-Aldrich
3,3-ジフルオロピペリジン 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9F2N · HCl
CAS番号:
分子量:
157.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
243-247 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].FC1(F)CCCNC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)2-1-3-8-4-5;/h8H,1-4H2;1H
InChI Key
LEHHIPIDKQVNEV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665517-250MG:
665517-VAR:
665517-BULK:
665517-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)