アッセイ
99%
形状
solid
反応適合性
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
CC(C)O[Gd](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Gd/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI Key
VJLSFXQJAXVOEQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 共役付加反応を介するβ-四級炭素のエナンチオ選択的構築
- 反応性エノラートの生成
- エノンに対するシアン化物の位置選択的/立体選択的共役付加
- ストレッカー反応
- メソ-アジリジンの不斉開環
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663948-BULK:
663948-3G-PW:
663948-VAR:
663948-500MG-PW:
663948-3G:
663948-500MG:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Professor Shibasaki's research focuses on the development of novel cooperative asymmetric catalytic systems that allowed for streamlined synthesis of enantioenriched high-value chiral building blocks.