Merck
663735
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine-3-methanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3
CAS番号:
分子量:
169.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
56-60 °C
SMILES記法
COc1ccc(CO)c(OC)n1
InChI
1S/C8H11NO3/c1-11-7-4-3-6(5-10)8(9-7)12-2/h3-4,10H,5H2,1-2H3
InChI Key
XACFTRAAEZWJMN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663735-BULK:
663735-1G:
663735-VAR:
663735-5G:
試験成績書(COA)