Merck
663689
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5′-chloro-2′-hydroxyacetophenone
97%
別名:
2-Bromo-1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Chloro-2-hydroxyphenacyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrClO2
CAS番号:
分子量:
249.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
63-67 °C
官能基
bromo
chloro
ketone
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
InChI Key
XZTLAMYFEVPMLG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663689-VAR:
663689-BULK:
663689-1G:
663689-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)