Merck
661953
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-butoxy-2-fluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13BBrFO3
CAS番号:
分子量:
290.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
114-120 °C
SMILES記法
CCCCOc1ccc(Br)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-6-16-8-5-4-7(12)9(10(8)13)11(14)15/h4-5,14-15H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
FMTVZGMUUYBHRB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)