Merck
661708
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-COP-OAc Catalyst
95%
別名:
Di-μ-acetatobis[η5-(R)-(pR)-2-(2′-(4′-methylethyl)oxazolinyl)cyclopentadienyl,1-C,3′-N)(η4-tetraphenylcyclobutadiene)cobalt]dipalladium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C82H72O6N2Co2Pd2
CAS番号:
分子量:
1512.17
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
241-251 °C (dec.)
SMILES記法
[Co].[Co].CC(=O)[O+]1[Pd-][O+]([Pd-]1)C(C)=O.CC(C)[C@@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][CH]3.CC(C)[C@@H]4COC(=N4)[C]5[CH][CH][CH][CH]5.c6ccc(cc6)[C]7[C]([C]([C]7c8ccccc8)c9ccccc9)c%10ccccc%10.c%11ccc(cc%11)[C]%12[C]([C]([C]%12c%13ccccc%13)c%14ccccc%14)c%15ccccc%15
InChI
1S/2C28H20.2C11H14NO.2C2H3O2.2Co.2Pd/c2*1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22)28(24-19-11-4-12-20-24)27(25)23-17-9-3-10-18-23;2*1-8(2)10-7-13-11(12-10)9-5-3-4-6-9;2*1-2(3)4;;;;/h2*1-20H;2*3-6,8,10H,7H2,1-2H3;2*1H3;;;;/q;;;;2*+1;;;2*-1/t;;2*10-;;;;;;/m..00....../s1
InChI Key
WZRJKKZQBPMZCQ-TWWPWAOZSA-N
アプリケーション
キラルアリル型エーテルの合成に使用する触媒です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
661708-BULK:
661708-250MG:
661708-VAR:
661708-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefan F Kirsch et al.
Organic letters, 9(5), 911-913 (2007-02-06)
[reaction: see text] The reaction of trichloroacetimidate derivatives of (Z)-2-alken-1-ols with phenol nucleophiles in the presence of the palladium(II) catalyst [COP-OAc]2 provides 3-aryloxy-1-alkenes in high yields and high enantiomeric purity (typically 63-90% yield and 90-97% ee). The reaction is exemplified
Ludovic Decultot et al.
Organic letters, 22(14), 5594-5599 (2020-07-07)
The natural nucleoside (+)-sinefungin, structurally similar to cofactor S-adenosyl-l-methionine, inhibits various SAM-dependent methyltransferases (MTs). Access to sinefungin analogues could serve as the basis for the rational design of small molecule methyltransferase inhibitors. We developed a route to the unnatural C9'