Merck
661198
Sigma-Aldrich
1-Boc-L-prolinamide
97%
別名:
(S)-2-(Aminocarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)proline amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2O3
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
104-108 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-4-5-7(12)8(11)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1
InChI Key
PITJAAIPVBVRAO-ZETCQYMHSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
661198-1G:
661198-BULK:
661198-5G:
661198-VAR:
試験成績書(COA)