Merck
660299
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-3,4-13C2
endotoxin tested, 99 atom % 13C
別名:
Ethyl 3-oxobutanoate-3,4-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313COCH2CO2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
132.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCOC(=O)C[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,5+1
InChI Key
XYIBRDXRRQCHLP-BFQMUAMKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
660299-BULK:
660299-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)