Merck
660159
Sigma-Aldrich
NaK Silica gel (Na2K) Stage I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
別名:
Na2K-SG-I, Sodium-potassium alloy on silica gel (Na2K)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
蒸気圧
0 mmHg ( 20 °C)
形状
solid
自己発火温度
248-257 °F
反応適合性
reagent type: reductant
標識化の程度
~35 wt. % Na-K loading
密度
0.87 g/mL at 25 °C
InChI
1S/K.Na
InChI Key
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
脱硫化、脱ハロゲン化(ウルツ顔っプリング反応など)およびバーチ還元のための、他の試薬の代替試薬
さらに、以下の反応にも使用できます。
  • 脂肪族エステル基質用の還元剤
  • 一般的な重金属脱保護剤の代わりとなる脱保護剤
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P. Nandi, et al.,
Tetrahedron Letters, 50, 3864-3866 (2009)
Dye, J. L. et al
Journal of the American Chemical Society, 127, 9339-9339 (2005)
P. F. Vogt and B. Bodnar,
Spec. Chem., 29, 22-24 (2009)
資料
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).