Merck
660116
Sigma-Aldrich
N-Boc-(S)-(−)-2-amino-1-butanol
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19NO3
CAS番号:
分子量:
189.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
40-45 °C
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CC[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO3/c1-5-7(6-11)10-8(12)13-9(2,3)4/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,10,12)/t7-/m0/s1
InChI Key
LQRGWGOFPUXNOV-ZETCQYMHSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
660116-1G:
660116-VAR:
660116-BULK:
660116-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)