Merck
657557
Sigma-Aldrich
3-ホルミル-5-イソプロポキシフェニルボロン酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13BO4
CAS番号:
分子量:
208.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
113-118 °C
SMILES記法
CC(C)Oc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-8(6-12)3-9(5-10)11(13)14/h3-7,13-14H,1-2H3
InChI Key
TYKYVLDAFDKFHV-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
657557-1G:
657557-BULK:
657557-VAR:
657557-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)