Merck
657506
Sigma-Aldrich
3-[(4'-(2-メトキシエチル)フェノキシ)メチル]フェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19BO4
CAS番号:
分子量:
286.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
98-104 °C
SMILES記法
COCCc1ccc(OCc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-10-9-13-5-7-16(8-6-13)21-12-14-3-2-4-15(11-14)17(18)19/h2-8,11,18-19H,9-10,12H2,1H3
InChI Key
RABCYEGFKLWONK-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
657506-BULK:
657506-VAR:
657506-10G:
657506-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)