Merck
657158
Sigma-Aldrich
4-Bromodiphenylamine
97%
別名:
1-(4-Bromophenyl)aniline, N-phenyl-4-bromoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10BrN
CAS番号:
分子量:
248.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
85-89 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrN/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H
InChI Key
CCIVUDMVXNBUCY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657158-1G:
657158-BULK:
657158-5G:
657158-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)