Merck
657034
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine hydrobromide, polymer-bound
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g Br loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
クロスリンク
2 % cross-linked with divinylbenzene
標識化の程度
2.5-3.0 mmol/g Br loading
粒径
200-400 mesh
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)