Merck
65679
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]フェロセニル}エチルジ(3,5-キシリル)ホスフィン
≥97%
別名:
(1S)-1-[(1R)-1-[ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]エチル]-2-[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]フェロセン (acc to CAS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H44FeP2
CAS番号:
分子量:
714.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
光学純度
ee: ≥99%
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(C)cc(C)c6)c7cc(C)cc(C)c7
InChI
1S/C41H39P2.C5H5.Fe/c1-29-23-30(2)26-36(25-29)42(37-27-31(3)24-32(4)28-37)33(5)38-20-14-21-39(38)40-19-12-13-22-41(40)43(34-15-8-6-9-16-34)35-17-10-7-11-18-35;1-2-4-5-3-1;/h6-28,33H,1-5H3;1-5H;/t33-;;/m1../s1
InChI Key
SPJXDOOLGLNVOP-QYKZUBHNSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
65679-VAR:
65679-BULK:
65679-100MG:
65679-1G:
65679-500MG:
65679-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)