65672
(S)-1-{(SP)-2-[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]フェロセニル}エチルビス[3,5-ビス-(トリフルオロメチル)フェニル]ホスフィン
≥97%
別名:
(1R)-1-[(1S)-1-[ビス(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)ホスフィノ]エチル]-2-[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]フェロセン (acc to CAS)
サイズを選択してください
アッセイ
≥97%
光学純度
ee: ≥99%
官能基
fluoro
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C41H27F12P2.C5H5.Fe/c1-25(34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)55(30-11-4-2-5-12-30)31-13-6-3-7-14-31)54(32-21-26(38(42,43)44)19-27(22-32)39(45,46)47)33-23-28(40(48,49)50)20-29(24-33)41(51,52)53;1-2-4-5-3-1;/h2-25H,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
InChI Key
LKNKYBWIZNAXBY-KHZPMNTOSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- To prepare sulfide-capped triruthenium hydrido clusters containing Walphos ligands, which are employed as catalysts for asymmetric hydrogenation of tiglic acid (trans-2-methyl-2-butenoic acid).[1]
- As a ligand in the reductive allylic alkylation of unsaturated carbonyl compounds using Pd catalyst.[2]
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
65672-5G:
65672-100MG:
65672-50G:
65672-500MG:
65672-100G:
65672-VAR:
65672-1G:
65672-250G:
65672-BULK:
アクティブなフィルタ