Merck
656704
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
97%
別名:
(3S)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]/D −14±2°, c = 1 in ethanol
屈折率
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
160 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI Key
AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N
アプリケーション
(S)-(−)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine can be used as a reactant in the syntheses of oxadiazolylthiazole and xanthone derivatives of biological importance.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
124.1 °F
引火点(℃)
51.15 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
656704-BULK:
656704-1G:
656704-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxadiazolylthiazoles as novel and selective antifungal agents
Hagras M, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 189, 112046-112046 (2020)
Nonpeptidic amphiphilic xanthone derivatives: structure--activity relationship and membrane-targeting properties
Koh J-J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(1), 171-193 (2016)