Merck
655929
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-(トリフルオロメトキシ)アニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3COC6H3(Cl)NH2
CAS番号:
分子量:
211.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.428
bp
94-96 °C/11 mmHg
密度
1.524 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI Key
YMLWONHDNGICOH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)