Merck
654914
Sigma-Aldrich
Nitrilotriacetic acid-d9
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
N,N-bis[(carboxy-d)methyl-d2]-glycine-1,2,2-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N(CD2COOD)3
CAS番号:
分子量:
200.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
245 °C (lit.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(=O)O[2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2/hD3
InChI Key
MGFYIUFZLHCRTH-HCHPEDFLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
654914-VAR:
654914-BULK:
試験成績書(COA)