Merck
654833
Sigma-Aldrich
(2,3-Difluorophenyl)thiourea
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3NHCSNH2
CAS番号:
分子量:
188.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
139-143 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=S)Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2N2S/c8-4-2-1-3-5(6(4)9)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
InChI Key
UUQZTECZSCPOLX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
654833-VAR:
654833-5G:
654833-1G:
654833-BULK:
試験成績書(COA)