Merck
654701
Sigma-Aldrich
Methyl 3-morpholinobenzoate
97%
別名:
1-(3-Carbomethoxyphenyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO3
分子量:
221.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
42-46 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(c1)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H15NO3/c1-15-12(14)10-3-2-4-11(9-10)13-5-7-16-8-6-13/h2-4,9H,5-8H2,1H3
InChI Key
UZHOTUXOPYLESN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
654701-VAR:
654701-5G:
654701-1G:
654701-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)