Merck
653012
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazine
puriss., 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14ClFN2
CAS番号:
分子量:
228.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
puriss.
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5470 (lit.)
n20/D 1.5470
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
1.2042 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Fc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14ClFN2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
InChI Key
PBJVZHBDDDMHIT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
653012-10G:
653012-1G:
653012-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)