Merck
652423
Sigma-Aldrich
Dysprosium(II) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DyI2
CAS番号:
分子量:
416.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: dysprosium
不純物
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
I[Dy]I
InChI
1S/Dy.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
SFCVMDRIXZSBIC-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Used to generate trichlorosilyl radicals from SiCl4 promoting the cyclotrimerization of alkynes to substituted benzenes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
652423-5G:
652423-1G:4548173995793
652423-VAR:
652423-1G-PW:
652423-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhenyu Zhu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19), 2066-2068 (2006-06-13)
An efficient method for the formation of SiCl3 radicals by the reaction of abundant and cheaper chlorosilanes with DyI2 has been established, not only demonstrating new distinctive reactivities of solvated DyI2 but also suggesting that the presence of lanthanide ions