Merck
651923
Sigma-Aldrich
4-(Boc-piperazin-1-yl)-3-nitrobenzoic acid
97%
別名:
1-Boc-4-(4-carboxy-2-nitrophenyl)piperazine, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)-piperazin-1-yl]-3-nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21N3O6
CAS番号:
分子量:
351.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
199-203 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H21N3O6/c1-16(2,3)25-15(22)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(14(20)21)10-13(12)19(23)24/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI Key
CYGRJUZYSXUAMM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
651923-5G:
651923-VAR:
651923-1G:
651923-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)