Merck
650978
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxy-6-methoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15BO4
CAS番号:
分子量:
210.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
COc1cccc(OC(C)C)c1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO4/c1-7(2)15-9-6-4-5-8(14-3)10(9)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
InChI Key
ZAKDYROLNHVOEL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
650978-BULK:
650978-VAR:
650978-10G:
650978-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)