Merck
650218
Sigma-Aldrich
1-(4-クロロベンジル)ピペラジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15ClN2
CAS番号:
分子量:
210.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5580 (lit.)
bp
104-106 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.140 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C11H15ClN2/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
InChI Key
GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
650218-1G:
650218-VAR:
650218-5G:
650218-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Hashimoto et al.
Brain research, 590(1-2), 341-344 (1992-09-11)
The neurotoxicity of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) in rat brain was attenuated significantly by coadministration of several benzylpiperazines (p-nitrobenzylpiperazine, p-chlorobenzylpiperazine and 1-piperonylpiperazine), which were weak inhibitors for [3H]6-nitroquipazine binding to the 5-hydroxytryptamine (5-HT) transporter in rat brain. These results suggest that these