Merck
649570
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)-1H-tetrazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrN4
CAS番号:
分子量:
225.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H5BrN4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
InChI Key
YMZMDMWMKVPGDP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
649570-1G:
649570-5G:
649570-BULK:
649570-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)